Kluczowe dokumenty
340707
Manganese(II) nitrate solution
48-52 wt. % in dilute nitric acid
Synonim(y):
Manganese dinitrate, Manganous nitrate
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
skład
HNO3, <5 wt. %
stężenie
45-50 wt. % (complexometric)
48-52 wt. % in dilute nitric acid
gęstość
1.536 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Klucz InChI
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?