Merck
340286
Sigma-Aldrich
Dimethyl methylmalonate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
tw
176-177 °C (lit.)
gęstość
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(5(7)9-2)6(8)10-3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
LRBPFPZTIZSOGG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyl methylmalonate is an ester. Microwave-enhanced Pd(0)/acetic acid catalyzed allylation of C, N and O-nucleophiles with dimethyl methylmalonate has been reported.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microwave-enhanced Pd (0)/acetic acid catalyzed allylation reactions of C, N, and O -pronucleophiles with alkynes.
Patil NT, et al.
Tetrahedron Letters, 45(46), 8497-8499 (2004)