Merck
340219
Sigma-Aldrich
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
96%
Synonim(y):
5,6-Dichloronicotinic acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.00
Beilstein:
383740
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
164-168 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
RNRLTTNKVLFZJS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid is a dihalonicotinic acid.
Zastosowanie
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid (5,6-Dichloronicotinic acid) was used in the preparation of 5-chloro-6-iodonicotinic acid by iodine displacement.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Some 2, 5-and 5, 6-dihalonicotinic acids and their precursors. IV.
Setliff FL and Lane JE.
Journal of Chemical and Engineering Data, 21(2), 246-247 (1976)