Merck
213047
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid
98%
Wybierz wielkość
50 G
115,00 zł
115,00 zł
Cena katalogowa230,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
115,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
115,00 zł
Cena katalogowa230,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
149-150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ketone
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8H,(H,17,18)
Klucz InChI
YWECCEXWKFHHQJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2-(4-chlorobenzoilo)benzoesowy tworzy kompleksy z europem i terbem o właściwościach fotoluminescencyjnych[1].
Zastosowanie
Kwas 2-(4-chlorobenzoilo)benzoesowy został użyty do otrzymania monomerów bisftalazinonu, niezbędnych do syntezy ftalazinonu zawierającego poli(eter arylenowy), poli(tioeter arylenowy) i poli(sulfon arylenowy)[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>572.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 300 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of Phthalazinone containing Poly (arylene ether) s, Poly (arylene thioether) s, and Poly (arylene sulfone) s via a novel NC coupling reaction.
Wang SJ, et al.
Macromolecules, 37(1), 60-65 (2004)
Zhao-Ye Li et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 29(11), 2904-2908 (2010-01-28)
Eight complexes of europium and terbium were synthesized, with 2-(4-chloro-benzoyl)benzoic acid as an essential ligand and other three distinct ligands, including 1, 10-phenanthroline, triphenylphosphine oxide and diphenyl sulfoxide, as selective ligands. They were Eu(CBBA)3 (H2O)4, Eu(CBBA)3 (Phen) (H2O)6, Eu(CBBA)3 (TPPO)