Merck
339156
Sigma-Aldrich
Barium thiocyanate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(SCN)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.49 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
O.N#CS[Ba]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Ba.H2O/c2*2-1-3;;/h2*3H;;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
RPIMIEHGCRZMML-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
The phosphorescence emission spectra and lifetime of the thiocyanate salt of barium has been measured.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lower-Energy Electronic States of HNCS, NCS-, and Thiocyanate Salts.
McDonald JR, et al.
J. Chem. Phys. , 51(5), 1723-1731 (1969)