Merck
338605
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxy-5-isoxazolecarboxylate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
160-163 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(O)no1
InChI
1S/C5H5NO4/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
BBFWUUBQSXVHHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-hydroksy-5-izoksazolekarboksylan metylu został wykorzystany w enancjoselektywnej syntezie kluczowego prekursora antybiotyków tetracyklinowych.[1] Wykorzystano go również do przygotowania analogu formamidynopiperydyny, związku N-amidynopiperydyny.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C B Xue et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(24), 3499-3504 (1999-02-06)
Despite the excellent in vitro potency of a series of benzamide glycoprotein IIb/IIIa antagonists, which have been reported previously, poor in vivo potency in the inhibition of platelet aggregation was observed when the most potent inhibitor XU057 was dosed intravenously
Jason D Brubaker et al.
Organic letters, 9(18), 3523-3525 (2007-08-19)
A practical, enantioselective synthetic route to a key precursor to the tetracycline antibiotics is reported. The route proceeds in nine steps (21% yield) from the commercial substance methyl 3-hydroxy-5-isoxazolecarboxylate. Key steps in the route involve enantioselective addition of divinylzinc to