Merck
338575
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxyphenol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
tw
130-131 °C/36 mmHg (lit.)
gęstość
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(F)c1O
InChI
1S/C7H7FO2/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
YZNHPLVFLRSVHY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Fluoro-6-methoxyphenol was used in the preparation of 5′-halogenated resiniferatoxin analogs.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kwang Su Lim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(1), 299-302 (2010-11-30)
A series of 5'-halogenated resiniferatoxin analogs have been investigated in order to examine the effect of halogenation in the A-region on their binding and the functional pattern of agonism/antagonism for rat TRPV1 heterologously expressed in Chinese hamster ovary cells. Halogenation