Przejdź do
525014
Styrene-α-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
1-Deuterioethenylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CD=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.16
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+1
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
contains
hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
-31 °C
density
0.918 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i2D
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-VMNATFBRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
525006529737524476
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
≥96 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+6
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥96 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.918 g/mL at 25 °C
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
bp
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
hearing organs, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1193-80-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)