Merck
337641
Sigma-Aldrich
Copper(I) thiophenolate
98%
Synonim(y):
Copper(I) thiophenoxide, Phenylthiocopper(I), Thiophenol copper(I) salt
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SCu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.71
Beilstein:
3709171
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
98%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)