Przejdź do
B33803
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
98%
Synonim(y):
2,5-Norbornadiene, NBD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
179,00 zł
134,25 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
780,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506224
134,25 zł
Cena katalogowa179,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
0.05-0.25% BHT as inhibitor
refractive index
n20/D 1.470 (lit.)
bp
89 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1[C@H]2C=C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2/t6-,7+
InChI key
SJYNFBVQFBRSIB-KNVOCYPGSA-N
Application
Intermediate in prostaglandin synthesis.
Features and Benefits
Intermediate in prostaglandin synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
68311667507574731
description
98%
description
Umicore
description
95%
description
purum, ≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.470 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.4808
refractive index
-
bp
89 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
204-210 °C/11 mmHg (lit.)
form
liquid
form
solid
form
-
form
solid
assay
98%
assay
-
assay
95%
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.0326 g/mL at 25 °C
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-5.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
121-46-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)