Przejdź do
259101
Bis(2-diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine
97%
Synonim(y):
Phenylbis(diphenylphosphinoethyl)phosphine, Triphos
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
235,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5P[CH2CH2P(C6H5)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
245-753-8
MDL number:
235,50 zł
Cena katalogowa314,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
130-132 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C34H33P3/c1-6-16-30(17-7-1)35(26-28-36(31-18-8-2-9-19-31)32-20-10-3-11-21-32)27-29-37(33-22-12-4-13-23-33)34-24-14-5-15-25-34/h1-25H,26-29H2
InChI key
AXVOAMVQOCBPQT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
538019380741287830
description
97%
description
200-400 mesh, extent of labeling: 0.7 mmol/g loading
description
-
description
98%
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
98%
reaction suitability
reagent type: ligand, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reagent type: ligand, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
mp
130-132 °C (lit.)
mp
-
mp
99-102 °C (lit.)
mp
144-148 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)