Merck
337021
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methylthiophene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.572 (lit.)
tw
173-176 °C (lit.)
gęstość
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
Klucz InChI
YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromo-3-methylthiophene is formed (approx. 90%) by bromination of 3-methyl thiophene with N-bromosuccinimide in the absence of benzoyl peroxide.
Zastosowanie
2-Bromo-3-methylthiophene was used in the preparation of poly(3,3′′′-dimethyl-(2,2′:5′,2′:5′,2′′′)tetrathiophene)). It was also used in the preparation of 2-bromo-3-(bromomethyl)thiophene, lachrymatory compound.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Regioregular poly (thiophene-3-alkanoic acid) s: water soluble conducting polymers suitable for chromatic chemosensing in solution and solid state.
Ewbank PC, et al.
Tetrahedron, 60(49), 11269-11275 (2004)
The Effect of Benzoyl Peroxide on the Bromination of Methylthiophenes by N-Bromosuccinimide
Dittmer K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 71(4), 1201-1204 (1949)
Structural studies of poly (dimethyl-tetrathiophene, an intermediate between poly (thiophene) and poly (3-methylthiophene).
Fell HJ, et al.
Synthetic Metals, 55(1), 420-425 (1993)