Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4584 (lit.)
bp
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCCP(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
KCTAHLRCZMOTKM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
Platforma Catalexis usprawnia katalizę poprzez cyfrową optymalizację doboru katalizatora w celu zidentyfikowania najskuteczniejszych ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego.