Merck
901443
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphine solution
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonim(y):
Trimetylofosfan
Wybierz wielkość
25 ML
614,00 zł
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
614,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.08
Beilstein:
969138
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
stężenie
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
gęstość
0.838 g/mL
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Trimetylofosfina jest bogatym w elektrony ligandem fosfinowym wykorzystywanym w reakcji Mitsunobu. Bierze udział w przekształcaniu azydków w karbaminiany, azyrydyn z azydoalkoholi, iminofosforanów i reakcji aza-Wittiga. Produkt ten jest oferowany jako roztwór w 2-metylotetrahydrofuranie dla wygodniejszej obsługi.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)