Merck
336688
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluorozirconate
Synonim(y):
Dipotassium hexafluorozirconate, Dipotassium zirconium hexafluoride, Potassium fluorozirconate, Potassium fluorozirconate (K2 ZrF6 ), Potassium hexafluorozirconate (K2 ZrF6 ), Potassium hexafluorozirconate(IV), Potassium zirconium fluoride (K2 ZrF6 ), Potassium zirconium hexafluoride, Zirconium potassium fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
K2ZrF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder
ciąg SMILES
[K+].[K+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Zr/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Klucz InChI
BJZIJOLEWHWTJO-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1