Merck
336653
Sigma-Aldrich
Potassium heptafluorotantalate(V)
99%
Synonim(y):
Dipotassium heptafluorotantalate
About This Item
Wzór liniowy:
K2TaF7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
powder
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
gęstość
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Ta/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
Klucz InChI
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
Zastosowanie
Used in the electrochemical synthesis of TaB2.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)