Merck
336289
Sigma-Aldrich
Titanium boride
powder, <10 μm
Wybierz wielkość
50 G
352,00 zł
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
352,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
TiB2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
wielkość cząstki
<10 μm
gęstość
4.52 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
B#[Ti]#B
InChI
1S/2B.Ti
Klucz InChI
QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Surface Modifications to Reduce Wear in Hot Extrusion of Copper: Discusses the use of titanium boride in surface treatments to enhance the wear resistance of tools used in the hot extrusion of copper (Thewes et al., 2024).
  • Stable DC Vacuum Arc Plasma Generation from a 100 mm TiB2 Cathode: Explores the use of titanium boride in generating stable plasma for coatings, emphasizing its efficiency and stability in industrial applications (Zhirkov et al., 2024).
  • Structure Searches and Superconductor Discovery in XB2: Investigates various titanium boride compounds in the context of their structural properties and potential superconductivity applications (Meng et al., 2024).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S Dohshi et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 1(3), 337-342 (2003-08-14)
Characterizations of Ti-B binary oxide thin films by means of various spectroscopic measurements have shown that Ti-B binary oxide thin films are formed by ultra fine TiO2 nanoparticles. A dramatic decrease in the contact angle of water droplets to 0
Benoit Van Aken et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 64(6), 1226-1232 (2012-01-05)
Extracellular DNA in municipal wastewater and effluents from hospitals and R&D laboratories contains antimicrobial resistance and recombinant genes that are today considered as a new class of emerging contaminants. The objective of this research was to investigate the effect of
G S Vinod Kumar et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 9(48), 6415-6425 (2007-12-07)
In the present paper the authors studied isolated metallic films made from the same material used for making metallic foams, and then characterised their properties. Metal films were made from a liquid aluminium alloy reinforced with ceramic particles of known
P Majumdar et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 10, 1-12 (2012-04-24)
The effect of heat treatment on the mechanical properties of Ti-35Nb-5.7Ta-7.2Zr (TNZT) and Ti-35Nb-5.7Ta-7.2Zr-0.5B (TNZTB) alloys has been investigated. In the case of TNZT alloy, the presence of ω phase in the matrix has a greater effect on strength and
I Dion et al.
Biomaterials, 14(2), 107-110 (1993-01-01)
Ceramics are more and more frequently under consideration for construction of blood-contacting devices, i.e. cardiac valves or cardiac assist devices. This study evaluated the haemolysis eventually initiated in vitro by ceramic powders (Al2O3, ZrO2/Y2O3, AlN, B4C, BN, SiC, Si3 N4