Merck
518913
Sigma-Aldrich
Titanium carbonitride
powder, ≤5 μm, 99.8% trace metals basis
Wybierz wielkość
250 G
1040,00 zł
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
1040,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ti2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.8% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
≤5 μm
mp
>350 °C (lit.)
gęstość
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ti][Ti]C#N
InChI
1S/CN.2Ti/c1-2;;
Klucz InChI
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)