Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 481,00 zł 360,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
TaB2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.57
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
234-507-5
MDL number:
360,75 zł
Cena katalogowa481,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
99.5%
form
powder
composition
TaB₂
reaction suitability
core: boron, core: tantalum
particle size
−325 mesh
SMILES string
B#[Ta]#B
InChI
1S/2B.Ta
InChI key
JEUVAEBWTRCMTB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99.5% | description AldrichCPR |
| form powder | form solid |
| particle size −325 mesh | particle size - |
| assay 99.5% | assay - |
| composition TaB₂ | composition - |
| reaction suitability core: tantalum, core: boron | reaction suitability - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?