H6773
Etidronic acid
60% aqueous solution
Synonim(y):
1-Hydroxyethane-1,1,-diphosphonic acid, 1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid, HDEPA, OEDFK
About This Item
Polecane produkty
przydatność
suitable for photographic applications
ciąg SMILES
CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
Klucz InChI
DBVJJBKOTRCVKF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- 5-Nitro-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones through the reaction between 1-(2-hydroxyphenyl)-2-nitroethanone, aryl aldehydes and urea via one-pot cyclo condensation reaction.
- Thiiranes from epoxides and ammonium thiocyanate.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter