Merck
336157
Sigma-Aldrich
Selenium oxychloride
97%
Synonim(y):
Seleninyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
SeOCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
liquid
bp
180 °C (lit.)
gęstość
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Se](Cl)=O
InChI
1S/Cl2OSe/c1-4(2)3
Klucz InChI
LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Selenium oxychloride may be used as a reagent for the preparation of α-chloro ketones. Selenium oxychloride is miscible in CCl4, carbon disulfide and benzol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SOME PROPERTIES OF SELENIUM OXYCHLORIDE.
Lenher V
Journal of the American Chemical Society, 43(1), 29-35 (1921)
Chlorination of ketones with selenium oxychloride.
Schaefer J P and Sonnenberg F
The Journal of Organic Chemistry, 28(4), 1128-1128 (1963)
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.