Merck
336017
Sigma-Aldrich
4-Aminophthalonitrile
98%
Synonim(y):
3,4-Dicyanoaniline
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3-1,2-(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
98%
Postać
powder, crystals or chunks
mp
179-181 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Nc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3H,11H2
Klucz InChI
RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)