Przejdź do zawartości
459607
4,5-Dioctyloxy-1,2-benzenedicarbonitrile
97%
Synonim(y):
4,5-Dioctyloxyphthalonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
106-108 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
CCCCCCCCOc1cc(C#N)c(cc1OCCCCCCCC)C#N
InChI
1S/C24H36N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-21(19-25)22(20-26)18-24(23)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
InChI key
SSVVHLRGCJLWCP-UHFFFAOYSA-N
Application
4,5-Dioctyloxy-1,2-benzenedicarbonitrile (4,5-Dioctyloxyphthalonitrile) may be used for the preparation of new unsymmetrically substituted DB24C8-phthalocyanines. It may be used for the synthesis of tetrathiafluvalene (TTF)-annulated symmetrical and unsymmetrical phthalocyanines.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)