Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł 1181,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H2-1,2-(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
1181,50 zł
Cena katalogowa1390,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
mp
180-184 °C (lit.)
functional group
chloro, nitrile
SMILES string
Clc1cc(C#N)c(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H2Cl2N2/c9-7-1-5(3-11)6(4-12)2-8(7)10/h1-2H
InChI key
SRIJSZQFAMLVQV-UHFFFAOYSA-N
General description
4,5-Dichlorophthalonitrile (4,5-dichloro-1,2-dicyanobenzene) is a phthalonitrile derivative. It has been synthesized from 4,5-dichloro-1,2-benzenedicarboxamide and characterized by 1H ,13C-NMR and IR. 4,5-dichlorophthalonitrile undergoes base catalyzed nucleophilic aromatic substitution reaction with O-, S- nucleophiles and acidic -CH containing compounds to form corresponding phthalonitrile derivatives, which are the precursors in the synthesis of phthalocyanines.
Application
4,5-Dichlorophthalonitrile is suitable as a reactant in the synthesis of 4,5-bis(3,4-dimethoxyphenyl) phthalonitrile and 4,5-bis(2,6-dimethoxyphenoxy) phthalonitrile. It may be used in the synthesis of 4,5-diphenoxyphthalonitrile.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description 98% |
| assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 180-184 °C (lit.) | mp 137-139 °C (lit.) |
| functional group nitrile, chloro | functional group nitrile |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?