Merck
171719
Sigma-Aldrich
1,2-dicyjanobenzen
98%
Synonim(y):
Phthalonitrile
Wybierz wielkość
100 G
204,00 zł
500 G
312,00 zł
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
204,00 zł
500 G
312,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.13
Beilstein:
775028
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
137-139 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
Klucz InChI
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2-Dicyanobenzene was used in the synthesis of a six-coordinate phthalocyanine analogue[1].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Takamitsu Fukuda et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(47), 16486-16489 (2013-10-18)
A reaction of 1,2-dicyanobenzene and lithium methoxide at 70 °C in methanol yielded the half-phthalocyanine intermediate, which coordinates to a cadmium(II) ion in the subsequent reaction step to give the first example of a six-coordinate phthalocyanine analogue containing a divalent
Xingshu Li et al.
Theranostics, 9(22), 6412-6423 (2019-10-08)
Targeted delivery of therapeutic agents is of particular interest in the field of cancer treatment. However, there is an urgent need for developing clinically promising targeting approaches that can be readily administered in a green manner. Methods: Five phthalocyanine derivatives
An estimation of the sublimation rate of o-phthalodinitrile and acrylamide during filter sampling.
S Kanno
Industrial health, 23(2), 167-170 (1985-01-01)
A P Kumar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 53A(12), 2033-2039 (1998-01-23)
A zero-order normal coordinate analysis was made for p-, m- and o-dicyanobenzenes and their deuterated isomers by transferring the force constants from Part I. The observed and calculated frequencies agree with an average error of 18.7 cm-1, demonstrating the transferability
Juan Huang et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 29(1), 207-210 (2009-04-24)
In decades, metallo-phthalocyanines (MPcs) have undergone a renaissance because of their singular and unconventional physical properties. However, for the successful application of MPcs in practical devices, it is important to disperse MPc molecules into solid state matrix to fabricate MPc