Merck
334669
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazole
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
135-137 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CCSc1nnc(N)s1
InChI
1S/C4H7N3S2/c1-2-8-4-7-6-3(5)9-4/h2H2,1H3,(H2,5,6)
Klucz InChI
VWRHSNKTSSIMGE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Amino-5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazole is an inhibitor of copper corrosion. Effect of 2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole on the copper corrosion in aerated HCl solution has been investigated.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effectiveness of corrosion inhibitor films for the conservation of bronzes and gilded bronzes.
Balbo A, et al.
Corrosion Science, 59, 204-212 (2012)
Effects of 2-amino-5-ethylthio-1, 3, 4-thiadiazole on copper corrosion as a corrosion inhibitor in aerated acidic pickling solutions.
Sherif EM and Park S-M.
Electrochimica Acta, 51(28), 6556-6562 (2006)