Przejdź do
190683
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
256-242-4
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
mp
130-133 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSc1nc(N)n[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-8-3-5-2(4)6-7-3/h1H3,(H3,4,5,6,7)
InChI key
XGWWZKBCQLBJNH-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole on condensation with chloro-, bromo- and nitro-substituted 2-hydroxybenzaldehyde yields triazole derived Schiff base ligands. It is an efficient electrolyte additive in dye sensitized solar cell.
Application
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole was used in the synthesis of heterocyclic disperse azo dyes based on 8-hydroxyquinoline.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)