Kluczowe dokumenty
438537
2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
96%
Wybierz wielkość
256,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
256,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
223-227 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Nc1nnc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H7N3S/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,9,11)
Klucz InChI
UHZHEOAEJRHUBW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?