Key Documents
334642
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(IV) dichloride
95%
Synonim(y):
Di-π-Cyclopentadienylvanadium dichloride, Dichlorobis(cyclopentadienyl)vanadium, Dichlorovanadocene, Vanadocene dichloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: vanadium
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[V]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.V/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
MDWJZZZKWHLMQP-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- Potential pharmacological compound for cancer treatment
- Catalyst for solvent free, room temperature preparation of vicinal aminoalcohols as fungistatic agents
- Catalyst fot oligomerization reactions via the Aufbau propagation reaction
- Catalyst for aqueous polymerization reactions using oxygen as a cocatalyst
- Catalyst for dl-selective pinacol-type coupling reactions
- Affector of crystal growth of calcium carbonate
- Inhibitor of human topoisomerase II enzyme with antitumor activity
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?