Merck
334510
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoplatinate(IV)
Synonim(y):
Dipotassium hexakis(cyano)platinate
About This Item
Wzór liniowy:
K2Pt(CN)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
crystalline
Poziom jakości
ciąg SMILES
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.2K.Pt/c6*1-2;;;/q;;;;;;2*+1;-2
Klucz InChI
QHUVCDBBKULIIT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)