Merck
332135
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-15N
98 atom % 15N
Wybierz wielkość
100 MG
181,20 zł
181,20 zł
Cena katalogowa906,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
181,20 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
181,20 zł
Cena katalogowa906,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH2][C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1
Klucz InChI
CKLJMWTZIZZHCS-KPHKZEKTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mylène Tajan et al.
Cell metabolism, 28(5), 721-736 (2018-08-21)
Numerous mechanisms to support cells under conditions of transient nutrient starvation have been described. Several functions of the tumor-suppressor protein p53 can contribute to the adaptation of cells to metabolic stress and help cancer cell survival under nutrient-limiting conditions. We