Przejdź do
329916
Potassium dideuterium phosphate
98 atom % D
Synonim(y):
Potassium dihydrogen-d2 phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KD2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
237-357-9
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+2
Form:
solid
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
mp
253 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[K+].[2H]OP([O-])(=O)O[2H]
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i/hD2
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-ZSJDYOACSA-M
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)