Merck
332062
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(tributylphosphine)nickel(II)
Synonim(y):
NSC 54233
About This Item
Wzór liniowy:
{[CH3(CH2)3]3P}2NiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
43-45 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Ni]Cl.CCCCP(CCCC)CCCC.CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C12H27P.2ClH.Ni/c2*1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;;;/h2*4-12H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
KPFOFXWYYUNJOZ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Wenkert arylations
  • Regioselective [2+2+2] cycloadditions
  • Polymerization reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.