Merck
332011
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride
98%
Synonim(y):
1-(4-Phenyl-4-piperidinyl)-ethanone hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
232-234 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CC(=O)C1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO.ClH/c1-11(15)13(7-9-14-10-8-13)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,14H,7-10H2,1H3;1H
Klucz InChI
JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride generates acetylperoxyl radical via laser flash photolysis in the presence of oxygen.
Zastosowanie
Reactant for synthesis of neurotransmitter transport inhibitors with activity at dopamine receptor sites
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laser flash photolysis of new water-soluble peroxyl radical precursor.
El-Agamey A.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 203(1), 13-17 (2009)