Merck
331570
Sigma-Aldrich
2,5-Diiodothiophene
98%
Wybierz wielkość
5 G
326,90 zł
326,90 zł
Cena katalogowa467,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
326,90 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2I2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
326,90 zł
Cena katalogowa467,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
139-140 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1ccc(I)s1
InChI
1S/C4H2I2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Klucz InChI
PNYWRAHWEIOAGK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano zachowanie wielowarstwowej desorpcji 2,5-diidotiofenu.[1]
Zastosowanie
2,5-dijodotiofen został użyty do wytwarzania warstw oligotiofenu.[2] Zastosowano go w bezmaskowym wytwarzaniu periodycznych wzorów sprzężonego polimeru.[3] Wykorzystano go również do wytwarzania mikrowzorów oligotiofenowych i politiofenowych.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photochemical production of oligothiophene and polythiophene micropatterns from 2, 5-diiodothiophene on Au in UHV.
Liu G, et al.
Surface Science, 592(1), L305-L309 (2005)
Guangming Liu et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(41), 20197-20201 (2006-10-13)
The multilayer desorption behavior of 2,5-diidothiophene and the dendritic aggregation of photochemical reaction products during the desorption of 2,5-diiodothiophene multilayers have been studied. Like many other aromatic compounds, 2,5-diiodothiophene shows a multilayer desorption behavior different from the typical zeroth-order kinetics
Sudarshan Natarajan et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(15), 7052-7056 (2005-07-13)
Maskless fabrication of periodic patterns of a conjugated polymer is achieved by regioselective condensation of 2,5-diiodothiophene on chemically patterned substrate surfaces followed by in situ photochemical conversion of the condensed molecules into oligothiophenes and polythiophenes. This approach utilizes preferential aggregation
Sudarshan Natarajan et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(15), 8047-8051 (2006-04-14)
This paper describes the details of surface reactions producing >100-nm-thick conjugated polymer films. When 2,5-diiodothiophene films deposited on copper are irradiated with UV at room temperature in Ar environments, oligothiophene films are synthesized. The average conjugation length of the produced