Merck
330949
Sigma-Aldrich
Isopropenyl chloroformate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCO2C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.53
Beilstein:
1747630
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
zawiera
~0.01% BHT as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
93 °C/746 mmHg (lit.)
gęstość
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)OC(Cl)=O
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)