Merck
330426
Sigma-Aldrich
4-Nitrophthalamide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CONH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
99%
Postać
powder or crystals
mp
195 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccc(cc1C(N)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O4/c9-7(12)5-2-1-4(11(14)15)3-6(5)8(10)13/h1-3H,(H2,9,12)(H2,10,13)
Klucz InChI
XWCDSCYRIROFIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1