Merck
414034
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalimide
97%
Wybierz wielkość
10 G
1263,50 zł
1263,50 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1263,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
1263,50 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
mp
213-215 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-4-2-1-3-5(10(13)14)6(4)8(12)9-7/h1-3H,(H,9,11,12)
Klucz InChI
BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A C Begg et al.
The British journal of radiology, 58(691), 645-654 (1985-07-01)
Two compounds, nitroakridin 3582 (NA) and a 3-nitro-naphthalimide (DM113), have been tested as potential fluorescent markers for hypoxic cells. Cellular fluorescence in three cell lines (V79-379A, WHF1B, EMT6) was measured by flow cytometry and high-performance liquid chromatography (HPLC) after incubating
Jun Yang et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 66(1), 33-42 (2018-09-20)
A nitroreductase-encoded gene from an efficient nitro-reducing bacterium Streptomyces mirabilis DUT001, named snr, was cloned and heterogeneously expressed in Escherichia coli. The purified Streptomyces nitroreductase SNR was a homodimer with an apparent subunit molecular weight of 24 kDa and preferred NADH