Merck
330191
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
mp
184-186 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
WTDJEGSXLFHZPY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-bromo-3-nitrobenzoesowy został użyty do otrzymania 3-podstawionych 5-nitroizokumaryn[1] i 2-bromo-3-nitrobenzaldehydu.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Esther C Y Woon et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(17), 5218-5227 (2013-07-16)
Poly(ADP-ribose)polymerase-1 (PARP-1) is an important target for drug design for several therapeutic applications. 5-Aminoisoquinolin-1-one (5-AIQ) is a highly water-soluble lead compound; synthetic routes to 3-substituted analogues were explored. Tandem Hurtley coupling of β-diketones with 2-bromo-3-nitrobenzoic acid, retro-Claisen acyl cleavage and
Preparation and NMR analysis of 2, 6-heterodifunctional halobenzenes as precursors for substituted biphenyls
Sienkowska M, et al.
Tetrahedron, 56(2), 165-173 (2000)