Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 115,00 zł 86,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
86,25 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI key
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥95.0% | description ≥95.0% | description ≥95.0% |
| assay 97% | assay ≥95.0% | assay ≥95.0% | assay ≥95.0% |
| mp 160-162 °C (lit.) | mp 162-164 °C (lit.) | mp 214-218 °C (lit.) | mp 298 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?