Kluczowe dokumenty
328588
3,4-Pyridinedicarboximide
97%
Synonim(y):
Cinchomeronimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
97%
mp
232-235 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1NC(=O)c2cnccc12
InChI
1S/C7H4N2O2/c10-6-4-1-2-8-3-5(4)7(11)9-6/h1-3H,(H,9,10,11)
Klucz InChI
SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?