Przejdź do
8.20760
dekakarbonyl dwumanganu
for synthesis
Synonim(y):
di-Manganese decacarbonyl, Decacarbonyldimanganese, Manganese carbonyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
448,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mn2(CO)10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.98
UNSPSC Code:
12161603
EC Index Number:
233-445-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystals
mp
150 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Mn].[Mn].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
InChI key
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (out of Mn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
hcodes
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)