Merck
327603
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(mesitylene)tungsten(0)
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(CH3)3W(CO)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
214 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)