For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
538221
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate
mixture of isomers, 99%
Wybierz wielkość
223,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
223,00 zł
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
metody
GC/MS: suitable
zanieczyszczenia
≤0.10% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O(CC(C(O)C(C)C)(C)C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H24O3/c1-8(2)10(13)12(5,6)7-15-11(14)9(3)4/h8-10,13H,7H2,1-6H3
Klucz InChI
DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
251.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
122 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?