Merck
326984
Sigma-Aldrich
Silver
foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.25 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Srebro jest metalem szlachetnym, szeroko stosowanym w SERS, fotokatalizie i ogniwach słonecznych. Powierzchnia srebra może być sfunkcjonalizowana w celu uzyskania specyficznych właściwości, takich jak biokompatybilność i selektywność czujników.3 Folie i cienkie warstwy jodowanego srebra znajdują potencjalne zastosowanie jako podłoża metalowe aktywne dla SERS.1 Podłoża Cu laminowane foliami Ag mają zgodny współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE), dzięki czemu mogą być stosowane w opakowaniach elektronicznych. Porowate nanopłytki ZnO osadzone na srebrnej folii o regulowanej hydrofobowości mogą być wytwarzane.3
Ilość
50 × 50 mm (approximately 6.6 g)
100 × 100 mm (approximately 26.4 g)
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Direct laminating of silve foils on copper substrate.
Wang PJ, et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 19, 1097-1099 (2008)
T Prameela Devi et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 543-547 (2013-08-01)
A total of 75 isolates belonging to five different species of Trichoderma viz., T. asperellum, T. harzianum, T. longibrachiatum, T. pseudokoningii and T. virens were screened for the production of silver nanoparticles. Although all the isolates produced nanoparticles, T. virens
Ii-Ho Kim et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3660-3664 (2013-07-19)
Ag-dispersed Bi0.5Sb1.5Te3 was prepared successfully by silver acetate (AgOAc) decomposition and hot pressing. The Ag nanoparticles were well-dispersed in the Bi0.5Sb1.5Te3 matrix, and acted as phonon scattering centers effectively. The electrical conductivity increased systematically with increasing amount of Ag nanoparticle
R Nirmala et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4686-4693 (2013-08-02)
We report on the preparation and characterization of polyurethane (PU) nanofibers containing silver (Ag) nanoparticles were synthesized by using electrospinning. Two different approaches were adopted to incorporate the Ag nanoparticles in to PU nanofibers. In the first approach, a homogeneous
Rui Wang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3851-3854 (2013-07-19)
The present studies reveal that silver nanoparticles (AgNPs) can induce apoptosis and enhance radio-sensitivity on cancer cells. In this paper, we mainly investigated the effect of AgNPs on rat glioma C6 cells upon the combination treatment of hyperthermia treatment (HTT).
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.