Przejdź do
319899
Anthrone
ACS reagent, 97%
Synonim(y):
9(10H)-Anthracenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
882,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-994-0
Beilstein/REAXYS Number:
1910173
MDL number:
882,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
97%
form
powder or crystals
technique(s)
titration: suitable
color
off-white to yellow
mp
154-157 °C (lit.)
solubility
ethyl acetate: 2%, clear, yellow
Amax
≤0.045 at 620 nm in sulfuric acid, ≤0.75 at 425 nm in sulfuric acid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
InChI key
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Anthrone, also known as 9(10H)-Anthracenone, is a planar tricyclic aromatic ketone. In acidic conditions, anthrone reacts with carbohydrate to yield a blue-green color.
Application
  • The anthrone method is a colorimetric assay to detect reducing and nonreducing sugars.
  • Anthrone is used in the quantitative determination of streptomycin.
  • It has been used to detect carbohydrate containing lipids and to measure sugar content such as sucrose and trehalose in the liquid medium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
524458.01461PHL89620
Anthrone analytical standard
Supelco
52445
Anthrone
Danthrone phyproof® Reference Substance
PHL89620
Danthrone
description
ACS reagent, 97%
description
analytical standard
description
for synthesis
description
phyproof® Reference Substance
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
color
off-white to yellow
color
-
color
-
color
-
solubility
ethyl acetate: 2%, clear, yellow
solubility
-
solubility
4.6 mg/L
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
form
powder or crystals
form
-
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthrone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)