Kluczowe dokumenty
327077
Silver
flakes, 10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
322,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
322,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
flakes
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
10 μm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?