The foil sheet is 25×50 mm with an approximate weight of 11 grams.
Kluczowe dokumenty
266744
Copper
foil, thickness 1.0 mm, 99.999% trace metals basis
Wybierz wielkość
781,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
781,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
grubość
1.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Ilość
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
-
Buonasera. Le dimensioni della lamina a quanto ammontano? Cordiali saluti