Merck
265500
Sigma-Aldrich
Silver
powder, <250 μm, 99.99% trace metals basis
Wybierz wielkość
10 G
827,00 zł
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
827,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
<250 μm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
T Prameela Devi et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 543-547 (2013-08-01)
A total of 75 isolates belonging to five different species of Trichoderma viz., T. asperellum, T. harzianum, T. longibrachiatum, T. pseudokoningii and T. virens were screened for the production of silver nanoparticles. Although all the isolates produced nanoparticles, T. virens
R Nirmala et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4686-4693 (2013-08-02)
We report on the preparation and characterization of polyurethane (PU) nanofibers containing silver (Ag) nanoparticles were synthesized by using electrospinning. Two different approaches were adopted to incorporate the Ag nanoparticles in to PU nanofibers. In the first approach, a homogeneous
Sławomir Garboś et al.
Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 64(1), 31-36 (2013-06-26)
A water filtered by jug filter system (JFS) can be applied for the preparation of food products, as well as it can be directly consumed as drinking water. In the European Union, in both above-mentioned cases the quality of water
Sa Ram Lee et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(7), 1241-1244 (2013-08-06)
We demonstrate simultaneous detection of surface-enhanced Raman scattering (SERS) and fluorescence signals from a silver microbead. For the dual signal generation, silver microbeads with a diameter of 15 microm were functionalized with benzenethiol (BT) as a Raman tag and a
Rui Wang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3851-3854 (2013-07-19)
The present studies reveal that silver nanoparticles (AgNPs) can induce apoptosis and enhance radio-sensitivity on cancer cells. In this paper, we mainly investigated the effect of AgNPs on rat glioma C6 cells upon the combination treatment of hyperthermia treatment (HTT).