Merck
326534
Sigma-Aldrich
Gold
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
280 MG
631,00 zł
2.8 G
2950,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
280 MG
631,00 zł
2.8 G
2950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
wire
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
Średnica
0.25 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Zaleplon w analizie toksykologicznej: Opracowanie metody LC-MS-MS do wykrywania Zaleplonu wraz z innymi benzodiazepinami podkreśla jego zastosowanie w toksykologii sądowej i klinicznej, dostarczając niezbędnych danych do analizy leków Z w próbkach biologicznych (Sofalvi et al., 2020).
  • Badanie wpływu rozpuszczalników na Zaleplon: Badania nad wpływem rozpuszczalników na widma absorpcji i fluorescencji Zaleplonu pomagają zrozumieć jego zachowanie chemiczne w różnych środowiskach, co ma kluczowe znaczenie dla jego zastosowania w preparatach farmaceutycznych i badaniach biochemicznych (Divac et al., 2019).
  • Zaleplon w leczeniu bezsenności za pomocą nowych systemów dostarczania: Opracowanie oroddyspergowalnej folii i tabletek do podawania Zaleplonu ma na celu poprawę zgodności pacjentów i szybki początek działania w leczeniu bezsenności, podkreślając jego rolę w leczeniu zaburzeń snu (Manda et al., 2018).
Ilość
280 mg = 25 cm; 2.8 g = 250 cm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 8
1 of 8
Gold wire, 0.25 mm diameter, length 1 m, high purity 99.99+%
GF52557554
Gold
Gold wire, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, high purity 99.99+%
GF09769146
Gold
Gold wire, 0.025 mm diameter, length 1 m, purity 99.99+%
GF23808922
Gold
Gold wire, 0.025 mm diameter, length 10 m, purity 99.99+%
GF15363547
Gold
Gold wire, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.999%
GF04844897
Gold
Young Joo Choi et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 4437-4445 (2013-07-19)
Gold nanorods (Au NRs) that absorb near-infrared (NIR) light have great potential in the field of nanomedicine. Photothermal therapy (PTT), a very attractive cancer therapy in nanomedicine, combines nanomaterials and light. The aim of this study was to elucidate the
Tae-Sik Cho et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3711-3714 (2013-07-19)
The crystallization of Au/glass ultrathin films for surface plasmon resonance (SPR) biosensor has been studied using synchrotron X-ray scattering and field emission scanning electron microscope. In films thinner than 30 nm, crystallized Au grains with [111] preferred orientation were formed
Midas touch in cardiology.
Marianna Karamanou et al.
European heart journal, 34(20), 1463-1464 (2013-07-11)
Bibek Jyoti Borah et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 5080-5087 (2013-08-02)
Multifunctional phosphine based ligands, 1,1,1-tris(diphenylphosphinomethyl)ethane [CH3C(CH2 PPh2)3][P3] and 1,1,1-tris(diphenylphosphinomethyl)ethane trisulphide [CH3C(CH2P(S)Ph2)3][P3S3] have been introduced to stabilize Au(o)-nanoparticles having small core diameter and narrow size distribution. The Au(o)-nanoparticles were synthesized by the reduction of HAuCl4 precursor with NaBH4 in the presence
Nidhi Gupta et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4917-4924 (2013-08-02)
The preparation and photocatalytic reductive ability of a new spongy flower or cotton bud like amorphous CdS microstructures (size = 200-300 nm) having intermediate crystal phase between cubic and hexagonal structure and possesses much larger surface area ca. 119 m2